5-Brom-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
641359-1G
641359-5G
SIAL641359-1GEA
26
EUR
SIAL641359-1G
SIAL641359-5G
5-Brom-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ Molecular Weight: 183,01 g/mol |
MDL:
MFCD00234144 CAS-Nummer: 97483-77-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |