2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658324-1G
658324-5G
SIAL658324-1GEA
31.4
EUR
SIAL658324-1G
SIAL658324-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181,15 g/mol |
MDL:
MFCD02683052 CAS-Nummer: 136507-15-8 |