2,3,5-Trifluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
660647-1G
660647-250MG
SIAL660647-1GEA
131
EUR
SIAL660647-1G
SIAL660647-250MG
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ Molecular Weight: 177,08 g/mol |
MDL:
MFCD03840205 CAS-Nummer: 675602-91-2 |