(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-3,3-Dimethylbutan-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
668516-25G 668516-5G
SIAL668516-25GEA 596 EUR
SIAL668516-25G SIAL668516-5G
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
MDL: MFCD00671644
CAS-Nummer: 22526-47-2