5-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
672513-1G 672513-5G
SIAL672513-1GEA 108 EUR
SIAL672513-1G SIAL672513-5G
5-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
5-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
MDL: MFCD00129116
CAS-Nummer: 24242-19-1