(R)-(-)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
727067-25G 727067-5G
SIAL727067-25GEA 98.1 EUR
SIAL727067-25G SIAL727067-5G
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186.59 g/mol
MDL: MFCD00798429
CAS-Nummer: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0