4'-Ethoxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
77440-1KG 77440-250G 77440-50G
SIAL77440-1KGEA 281 EUR
SIAL77440-1KG SIAL77440-250G SIAL77440-50G
4'-Ethoxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxyacetanilid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MDL: MFCD00009094
CAS-Nummer: 62-44-2
EINECS: 200-533-0