Platin auf Aktivkohle Hydrierkatalysator, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
80980-1G 80980-5G
SIAL80980-1GEA 57.8 EUR
SIAL80980-1G SIAL80980-5G
Platin auf Aktivkohle Hydrierkatalysator, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2,III