Thallium(I)chlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Thalliumchlorid
208880250 208881000
ACRO208880250EA 120 EUR
ACRO208880250 ACRO208881000
Thallium(I)chlorid 99%
Thallium(I)chlorid
Formel: ClTl
Molecular Weight: 239.84 g/mol
Siedepunkt: 720
Schmelzpunkt: 430
Dichte: 7 g/cm³
MDL: MFCD00011274
CAS-Nummer: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09395
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %