Acryloylchlorid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilisiert mit Phenothiazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A24109-1KG A24109-100G A24109-5G
SIALA24109-1KGEA 1200 EUR
SIALA24109-1KG SIALA24109-100G SIALA24109-5G
Acryloylchlorid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acryloylchlorid
Formel: C₃H₃ClO
Molecular Weight: 90,51 g/mol
MDL: MFCD00000731
CAS-Nummer: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
UN: 3383
ADR: 6.1,I