Aminoacetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A37200-100ML A37200-25ML
SIALA37200-100MLEA 288 EUR
SIALA37200-100ML SIALA37200-25ML
Aminoacetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
MDL: MFCD00008136
CAS-Nummer: 645-36-3
EINECS: 211-439-4