Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriumarsenat dibasisch Heptahydrat, Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6756-100G A6756-50G
SIALA6756-100GEA 145 EUR
SIALA6756-100G SIALA6756-50G
Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat
Formel: HAsNa₂O₄·7H₂O
Molecular Weight: 312.01 g/mol
Schmelzpunkt: 57
Dichte: 1.88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149179
CAS-Nummer: 10048-95-0
EINECS: 231-902-4
UN: 1685
ADR: 6.1 II