2-Bromethylethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
B66205-100G B66205-25G
SIALB66205-100GEA 128 EUR
SIALB66205-100G SIALB66205-25G
2-Bromethylethylether, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylethylether
Formel: C₄H₉BrO
Molecular Weight: 153,02 g/mol
MDL: MFCD00000237
CAS-Nummer: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3,II