3-Sulfolen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-sulpholene, Butadiene sulphone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B84505-100G
B84505-500G
SIALB84505-100GEA
42.8
EUR
SIALB84505-100G
SIALB84505-500G
3-Sulfolen, Sigma-Aldrich®
3-Sulfolen
Formel:
C₄H₆O₂S Molecular Weight: 118,16 g/mol |
MDL:
MFCD00005481 CAS-Nummer: 77-79-2 EINECS: 201-059-7 |