Cystaminiumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C121509-25G C121509-100G C121509-500G
SIALC121509-25GEA 39 EUR
SIALC121509-25G SIALC121509-100G SIALC121509-500G
Cystaminiumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Cystaminiumdichlorid
Formel: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
MDL: MFCD00012905
CAS-Nummer: 56-17-7
EINECS: 200-260-7