5-Chlorisatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C48104-25G C48104-5G
SIALC48104-25GEA 126 EUR
SIALC48104-25G SIALC48104-5G
5-Chlorisatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
5-Chlorisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄ClNO₃
Molecular Weight: 197,58 g/mol
MDL: MFCD00006701
CAS-Nummer: 4743-17-3
EINECS: 225-255-7