Cystaminiumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C8707-100G C8707-25G
SIALC8707-100GEA 1450 EUR
SIALC8707-100G SIALC8707-25G
Cystaminiumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Cystaminiumdichlorid
Formel: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
MDL: MFCD00012905
CAS-Nummer: 56-17-7
EINECS: 200-260-7