3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D106208-100ML D106208-500ML
SIALD106208-100MLEA 29.5 EUR
SIALD106208-100ML SIALD106208-500ML
3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84.12 g/mol
MDL: MFCD00006558
CAS-Nummer: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3 II