5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidindion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D161403-100G D161403-1KG
SIALD161403-100GEA 26.9 EUR
SIALD161403-100G SIALD161403-1KG
5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidindion, Sigma-Aldrich®
5,5-Dimethylhydantoin
Formel: C₅H₈N₂O₂
Molecular Weight: 128.13 g/mol
MDL: MFCD00005266
CAS-Nummer: 77-71-4
EINECS: 201-051-3