5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D4007-5G D4007-100G
SIALD4007-5GEA 33.2 EUR
SIALD4007-5G SIALD4007-100G
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Diphenylhydantoin
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 252,27 g/mol
MDL: MFCD00005264
CAS-Nummer: 57-41-0
EINECS: 200-328-6