Diethylacetamidomalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethyl 2-acetamidomalonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D84601-100G D84601-25G D84601-500G
SIALD84601-100GEA 48.5 EUR
SIALD84601-100G SIALD84601-25G SIALD84601-500G
Diethylacetamidomalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylacetamidomalonat
Formel: C₉H₁₅NO₅
Molecular Weight: 217.22 g/mol
MDL: MFCD00009146
CAS-Nummer: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9