(±)-Ethyl-2-brombutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-bromobutyrate, Ethyl 2-bromobutanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E13814-100G
E13814-5G
SIALE13814-100GEA
63.6
EUR
SIALE13814-100G
SIALE13814-5G
(±)-Ethyl-2-brombutyrat, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-brombutyrat
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 195,06 g/mol |
MDL:
MFCD00000155 CAS-Nummer: 533-68-6 EINECS: 208-574-6 UN: 3272 ADR: 3,III |