Ethoxymethylenmalononitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E6200-100G E6200-25G
SIALE6200-100GEA 59.2 EUR
SIALE6200-100G SIALE6200-25G
Ethoxymethylenmalononitril, Sigma-Aldrich®
Ethoxymethylenmalononitril
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122.13 g/mol
MDL: MFCD00001854
CAS-Nummer: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III