Furfurylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(Aminomethyl)furan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F20009-100G F20009-5G
SIALF20009-100GEA 36 EUR
SIALF20009-100G SIALF20009-5G
Furfurylamin, Sigma-Aldrich®
Furfurylamin
Formel: C₅H₇NO
Molecular Weight: 97,12 g/mol
MDL: MFCD00003258
CAS-Nummer: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR