Glyoxylsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G10601-25G G10601-100G G10601-10G
SIALG10601-25GEA 50.8 EUR
SIALG10601-25G SIALG10601-100G SIALG10601-10G
Glyoxylsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Glyoxylsäure Monohydrat
Formel: C₂H₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 92,05 g/mol
MDL: MFCD00149497
CAS-Nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8,III