Isatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I12808-100G
I12808-500G
SIALI12808-100GEA
30
EUR
SIALI12808-100G
SIALI12808-500G
Isatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Isatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163.13 g/mol |
MDL:
MFCD00006700 CAS-Nummer: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |