N-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M68423-100ML
M68423-25ML
M68423-5ML
SIALM68423-100MLEA
491
EUR
SIALM68423-100ML
SIALM68423-25ML
SIALM68423-5ML
N-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
N-Methylphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol |
MDL:
MFCD00008291 CAS-Nummer: 589-08-2 EINECS: 209-632-3 |