3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M70800-100G M70800-500G M70800-5G
SIALM70800-100GEA 26.3 EUR
SIALM70800-100G SIALM70800-500G SIALM70800-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.2 g/mol
MDL: MFCD00003138
CAS-Nummer: 89-25-8
EINECS: 201-891-0