Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Medronic acid
M9508-250MG M9508-10G M9508-1G M9508-5G
SIALM9508-250MGEA 63.9 EUR
SIALM9508-250MG SIALM9508-10G SIALM9508-1G SIALM9508-5G
Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Methylenediphosphonic acid
Formel: CH₆O₆P₂
Molecular Weight: 176 g/mol
MDL: MFCD00002139
CAS-Nummer: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8 III