D(-)-α-Phenylglycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P25485-100G P25485-25G
SIALP25485-100GEA 83.6 EUR
SIALP25485-100G SIALP25485-25G
D(-)-α-Phenylglycin, Sigma-Aldrich®
D(-)-α-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
MDL: MFCD00008061
CAS-Nummer: 875-74-1
EINECS: 212-876-3