Thallium(I)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thalliumchlorid
Unter Argon in Ampullen verpackt
35721.06
35721.14
35721.06EA
184
EUR
35721.06
35721.14
Thallium(I)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Thallium(I)chlorid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-12-0
Molecular Formula: TlCl
Formula Weight: 239.82
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.0
Refractive Index: 2.247
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 430°
Merck Reference: 14,9260
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011274
Formel:
ClTl Molecular Weight: 239.84 g/mol Siedepunkt: 720 Schmelzpunkt: 430 Dichte: 7.0 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011274 CAS-Nummer: 7791-12-0 EINECS: 232-241-4 UN: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9260 |