Pyridin-2-aldoxim methochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride, Pralidoxime Chloride, 2-PAM chloride, 2-((Hydroxyimino)methyl)-1-methylpyridin-1-ium chloride
P9053-100G
P9053-25G
P9053-5G
SIALP9053-100GEA
1250
EUR
SIALP9053-100G
SIALP9053-25G
SIALP9053-5G
Pyridin-2-aldoxim methochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridin-2-aldoxim methochlorid
Formel:
C₇H₉ClN₂O Molecular Weight: 172,61 g/mol |
MDL:
MFCD00011981 CAS-Nummer: 51-15-0 EINECS: 200-080-9 |