3-Chinuclidinon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
Q1905-100G Q1905-25G
SIALQ1905-100GEA 179 EUR
SIALQ1905-100G SIALQ1905-25G
3-Chinuclidinon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chinuclidinon Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₂ClNO
Molecular Weight: 161.63 g/mol
MDL: MFCD00137391
CAS-Nummer: 1193-65-3
EINECS: 214-776-5