Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T9534-100G T9534-1KG T9534-250G T9534-500G
SIALT9534-100GEA 176 EUR
SIALT9534-100G SIALT9534-1KG SIALT9534-250G SIALT9534-500G
Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₆ClNO₃
Molecular Weight: 185,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012596
CAS-Nummer: 637-39-8
EINECS: 211-284-2