Benzylidenaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W288101-10KG-K W288101-1KG-K W288101-25KG-K
SIALW288101-10KG-KEA 629 EUR
SIALW288101-10KG-K SIALW288101-1KG-K SIALW288101-25KG-K
Benzylidenaceton, Sigma-Aldrich®
Benzylidenaceton
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,19 g/mol
MDL: MFCD00008779
CAS-Nummer: 122-57-6
EINECS: 204-555-1