1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylen
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS13785.10 SILS13785.25
SILNSILS13785.10EA 0 EUR
SILNSILS13785.10 SILNSILS13785.25
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylen
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylen
Formel: C₁₁H₁₄Si
MDL: MFCD00054860
CAS-Nummer: 2170-06-1