Thallium(I)iodid ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thalliumiodid
43001.09
43001.18
43001.36
43001.09EA
94.5
EUR
43001.09
43001.18
43001.36
Thallium(I)iodid ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Thallium(I)iodid
Formel:
ITl Molecular Weight: 331,29 g/mol Siedepunkt: 824 °C Schmelzpunkt: 440 °C Dichte: 7,1 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011279 CAS-Nummer: 7790-30-9 EINECS: 232-199-7 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9264 |