Thallium(I)nitrat 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Thalliumnitrat
265590250 265591000
ACRO265590250EA 85.2 EUR
ACRO265590250 ACRO265591000
Thallium(I)nitrat 99.5%
Thallium(I)nitrat
Formel: NO₃Tl
Molecular Weight: 266.39 g/mol
Siedepunkt: 433 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 206 °C
Dichte: 1.273
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011280
CAS-Nummer: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09400
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤5000 ppm