Thallium(I)nitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Thalliumnitrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

309230-100G 309230-25G
SIAL309230-100GEA 397 EUR
SIAL309230-100G SIAL309230-25G
Thallium(I)nitrat, Sigma-Aldrich®
Thallium(I)nitrat
Formel: NO₃Tl
Molecular Weight: 266,39 g/mol
Schmelzpunkt: 206 °C
Dichte: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011280
CAS-Nummer: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09400

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR