di-Bortrioxid 98% -40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Borsäureanhydrid
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 81.1 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
di-Bortrioxid 98% -40 mesh
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Molecular Weight: 69.62 g/mol
Siedepunkt: 1860 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 2.46 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011315
CAS-Nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)