di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Borsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
11615-1KG-R 11615-25KG-R
SIAL11615-1KG-REA 91.8 EUR
SIAL11615-1KG-R SIAL11615-25KG-R
di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Molecular Weight: 69,62 g/mol
Siedepunkt: 1860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011315
CAS-Nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327