di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäureanhydrid
15678-250G
15678-50G
15678-1KG
SIAL15678-250GEA
97.2
EUR
SIAL15678-250G
SIAL15678-50G
SIAL15678-1KG
di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®
di-Bortrioxid
Formel:
B₂O₃ Molecular Weight: 69,62 g/mol Siedepunkt: 1860 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 450 °C Dichte: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011315 CAS-Nummer: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Merck Index: 13,01327 |