Dithalliumtrioxid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Thallium(III)oxid
A17601.18 A17601.09
A17601.18EA 180 EUR
A17601.18 A17601.09
Dithalliumtrioxid 96%
Dithalliumtrioxid
Purity: 96% CAS No.: 1314-32-5 Molecular Formula: Tl2O3 Formula Weight: 456.74 Odour: Odourless Melting Point: 717° Boiling Point: 875° Merck Reference: 14,9268 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011276
Formel: O₃Tl₂
Molecular Weight: 456,76 g/mol
Siedepunkt: 875 °C
Schmelzpunkt: 717 °C
Dichte: 9,65
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011276
CAS-Nummer: 1314-32-5
EINECS: 215-229-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9268