ortho-Borsäure 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
180570010 180570025 180570100
ACRO180570010EA 65.5 EUR
ACRO180570010 ACRO180570025 ACRO180570100
ortho-Borsäure 99+%, reinst
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals or granules
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤145 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm