ortho-Borsäure 99.6% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäure, Borhydroxid
423480020
423485000
ACRO423480020EA
102
EUR
ACRO423480020
ACRO423485000
ortho-Borsäure 99.6% ACS
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Molecular Weight: 61.83 g/mol Siedepunkt: 185 Schmelzpunkt: 169 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in methanol) |
Non-volatiles with MeOH | ≤0.05 % |