ortho-Borsäure ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
10659.14 10659.22 10659.36
10659.14EA 91.1 EUR
10659.14 10659.22 10659.36
ortho-Borsäure ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
ortho-Borsäure
Purity: 99.9995% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Physical Form: Powder Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 185 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,435
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM