ortho-Borsäure ≥99,5% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäure, Borhydroxid
0588-1KGEA
131
EUR
0588-1KG
0588-500G
ortho-Borsäure ≥99,5% ACS
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 160 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | < 0,005% |
Chloride | ≤ 0,001% |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,001% |
Unlösliche Bestandteile (Methanol) | ≤ 0,005% |
Iron | ≤ 0,001% |
Nichtflüchtige Bestandteile (Methanol) | ≤ 0,05% |
Phosphate | ≤ 0,001% |
Purity | ≥ 99,5% |
Sulphate | ≤ 0,01% |