ortho-Borsäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäure, Borhydroxid
0055.0500EA
50.5
EUR
0055.0500
0055.1000
ortho-Borsäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 160 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 99.5 % |
Arsenic (As) | max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble in Methanol | max. 0.005 % |
Nonvolatile with Methanol | max. 0.05 % |
Phosphate (PO4) | max. 0.001 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |