ortho-Borsäure gesättigte Lösung in Wasser analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
05145.5000 05145.3000 05145.5020
KRAF05145.5000EA 124 EUR
KRAF05145.5000 KRAF05145.3000 KRAF05145.5020
ortho-Borsäure gesättigte Lösung in Wasser analytisches Reagens
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM