ortho-Borsäure analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Borsäure, Borhydroxid

06138.1600 06138.3600 06138.5600 06138.6600
KRAF06138.1600EA 35.9 EUR
KRAF06138.1600 KRAF06138.3600 KRAF06138.5600 KRAF06138.6600
ortho-Borsäure analytisches Reagens
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR